Learn More
MedChemExpress Ethynylcytidine
MedChemExpress Ethynylcytidine (ECyD), a nucleoside analog and a potent inhibitor of RNA synthesis, inhibits RNA polymerases I, II and II. Ethynylcytidine has robust antitumor activity in a wide range of models of cancer.
Marke: MedChemExpress HY-16200

Spezifikation
267.24 g/mol | |
Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month | |
98.96% | |
DMSO : 250 mg/mL (935.49 mM∣Need ultrasonic) | |
180300-43-0 |
Reference compound | |
Room temperature | |
5 mg | |
Cancer-programmed cell death | |
ECyD∣ TAS-106∣ 3'-C-Ethynylcytidine |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.