Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Augenwaschflasche
In einem Notfall spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Die SP Scienceware™ Augenschale, die in die Augenspülflasche integriert ist, sorgt für sofortige Hilfe.
Marke: Bel Art™ F24850-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
In einem Notfall spielt die Zeit eine wichtige Rolle.Die SP Scienceware™ Augenschale, die in die Augenspülflasche integriert ist, sorgt für sofortige Hilfe.
Zur Verwendung mit Bel-Art Scienceware Augenwaschstationen
- Drei Stationen stehen für alle Arbeitsplätze zur Verfügung: Eine Einzel- oder Doppelstation mit 1000 ml-Augenspülflasche(n) (32 oz) oder eine Einzelstation mit einer 500 ml-Flasche (16 oz)
- Kann mit F24879 bis 0032 sterilen Augenspülmittel-Nachfüllpackungen gefüllt werden
- Anleitungsdiagramme auf Flasche und Station zeigen die Verwendung der Augenspülflasche
- Mit mehrsprachigen Anweisungen auf der Station (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
- Leere Flaschen sind separat erhältlich
Spezifikation
16 oz. | |
Naturfarben | |
Sofortige Notfallspülung bei Augenverletzungen | |
LDPE | |
Augenspülflasche |
500 ml | |
1 gpm | |
Eingebaute Augenmuschel, unverlierbare Schnappkappe, mehrsprachige Anweisungen | |
Free Standing |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Augenwaschflasche > Fassungsvermögen: 16 oz (500 ml)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur