Learn More
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium ist ein chemisch definiertes, Hefeextrakt-, Serum-, Protein- und Tiermaterial-freies Medium, das speziell für das Wachstum in hoher Dichte, die Transfektion und die Baculovirus-Infektion von Suspensions-angepassten Spodoptera frugiperda(Sf9)-Insektenzellen entwickelt wurde.
Marke: Gibco™ A3767805
Beschreibung
- Bietet hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Charge zu Charge
- Ermöglicht eine hochgradige Expression von Baculovirus-infizierten Kulturen, wodurch die Proteinausbeute dreimal höher ist als bei herkömmlichen Insektenexpressionsplattformen
- Unterstützt das Wachstum von Suspensions-Sf9-Kulturen auf Dichten von ca. 2 x 107 Zellen/ml mit einer Zellviabilität von >90 %
- Unterstützt die Infektion von hochdichten Suspensions-Sf9-Zellen mit rekombinante Baculoviren
- Unterstützt Wachstum, Transfektion und Baculovirus-Infektion von Sf9-Zellen in Kulturformaten von 24-Deepwell-Mikrotiterplatten bis zu >3 l in Schüttelkolben
- Ist eine gebrauchsfertige Formulierung, ohne dass eine Supplementierung erforderlich ist
- Hergestellt nach einem ISO 13485-zertifizierten Prozess gemäß der aktuellen Guten Herstellungspraxis (cGMP) für Medizinprodukte (21 CFR 820)
Das ExpiSf™ CD-Medium ist eine Kernkomponente des ExpiSf-Expressionssystems. Zur Proteinexpression auf höchstem Niveau wird das Medium in Kombination mit einem passenden Proteinexpressionsverstärker, ExpiSf-Enhancer, verwendet, der als Teil des ExpiSf Proteinproduktions-Kits geliefert wird (Kat. Best.-Nr. A3767806). Sf21- und High Five™ Zellen, die an andere handelsübliche serumfreie Medien angepasst sind, können für das Wachstum im ExpiSf CD Medium angepasst werden, obwohl eine sequenzielle Anpassung erforderlich und ein Wachstum mit hoher Dichte nicht gewährleistet ist. ExpiSf™ CD Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen. Die Zellen werden in der Regel in Erlenmeyerkolben auf einer Schüttelplattform in einem nicht befeuchteten, CO2-freien Zellkultur-Inkubator kultiviert.
Spezifikation
20 l | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
ExpiSf™ |
20 l-Beutel, im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzellen | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2506895 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3767805,A3767804,A3767802,A3767801 |
2679259 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3767805,A3767804,A3767802,A3767801 |
2425838 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3767805,A3767804,A3767802,A3767801 |
2425840 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3767805,A3767804,A3767802,A3767801 |
2425728 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3767805,A3767804,A3767802,A3767801 |