Learn More
Fisherbrand™ Tragbare Waage
Tragbare Waage im schlanken, stapelbaren Design bietet grundlegende Wägefunktionen und eine konkurrenzfähige Leistung.
Marke: Fisherbrand™ 30467973
45.41 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das intuitive Design mit zwei Tasten erleichtert die Bedienung
- Die schlanke, platzsparende Form ermöglicht stapelbare Aufbewahrung
- Eine vergrößerte Wägeplattform kann große Proben und eine Vielzahl von Objekten angemessen verarbeiten
Spezifikation
2200 g | |
1,000000 g | |
3 AA-Batterien (LR6) | |
2.000 s | |
18 °C bis 25 °C | |
Gramm, Pfund, Unze, Feinunze, Pennyweight | |
5 in. | |
5,2 in. | |
0,9 lb. |
LCD | |
Wägen | |
FCS2200 | |
64° bis 77° Grad Fahrenheit | |
2 Jahre | |
205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 in.) | |
125 mm | |
132 mm | |
0,4 kg |