Learn More
IKA™ EUROSTAR 60 digital Rührwerk
GREENER_CHOICE
Rührt Volumina von bis zu 40 Litern (H2O). Das IKA™ EUROSTAR 60 Digital Rührwerk regelt die Geschwindigkeit automatisch mittels Mikroprozessortechnik im Bereich von 0/30 bis 2000 U/min. Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung.
Marke:  IKA™ 0004446000
1477.57 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13470567
  • 2135.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min
7-Segment-LED
176 W
86 mm
50/60 Hz
0,5 bis 10 mm
EUROSTAR 60 Digital
5 bis 40 °C
50.000 mPas
40 l
230 V
248 mm
230 V, 50/60 Hz, 176 W
EU
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Bürstenlos, DC
60 Ncm
Name des Produkts
IKA™ EUROSTAR 60 digital Rührwerk > Steckertyp: EU-Stecker