Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, oben geschlossen
195.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- ND24
- 24-400
- Glas
- Klar
- Polypropylen Schraubverschluss
- Oben geschlossen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Specifications
Silikon/PTFE | |
27.5 mm | |
60 ml | |
TOC (EPA) | |
Polypropylen | |
140 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
Septen nicht im Lieferumfang enthalten | |
24-400 | |
Schraubverschluss |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.