Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz
57.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Stabsonde aus Edelstahl sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können für die Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen verwendet werden.
- Einstichmodelle mit kurzem Stab können sehr gut in der Tasche mitgenommen werden
- Längere Sonden eignen sich hervorragend zum Messen von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen, dass das Thermometer vor dem Ablesen aus der Probe entfernt werden kann – ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer lesbar ist
- Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Mehrpunktkalibrierung auf individuell nummerierter Traceable® Bescheinigung garantiert Genauigkeit durch ein gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) von der A2LA akkreditiertes Kalibrierlabor, verweist auf Rückverfolgbarkeit nach NIST.
Zertifizierungen
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
DNV, ISO 17025, A2LA | |
3.56 mm | |
Edelstahlfühler | |
36.5 cm | |
ABS-Kunststoff | |
1 oz. | |
Digital Thermometer | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Yes | |
Digital-LCD |
0,14 in. | |
Zur Messung der Temperatur in Lebensmitteln, Gasen, Proben, Reagenzien, Wasserbädern und halbfesten Stoffen | |
11,37 in. | |
28.87 cm | |
0,1 °C | |
20 G | |
14,38 in. | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
±0,5 °C | |
8 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30