Learn More
Fisherbrandâ„¢ TraceableLIVEâ„¢ Thermometer für Ultratiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer rund um die Uhr zu überwachen.
Marke:  Fisherbrandâ„¢ 61011-44
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15661904
  • 509.00 â‚¬ / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : TracebleLIVE requires subscription
Beschreibung
Beschreibung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer rund um die Uhr zu überwachen.
Mit der TraceableLIVEâ„¢ App† oder über Traceablelive.com† (über einen beliebigen Browser) können Sie aktuelle Temperaturen anzeigen lassen, Alarmparameter steuern, Ihren Datenprotokollierungsverlauf aufrufen, Berichte anzeigen und erstellen oder anderen Teammitgliedern Zugriff auf die Daten gewähren.
  • Temperaturfernüberwachung und weitere Funktionen über die Verbindung mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk
  • Warnungen: Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie
  • Cloud-basierte Datenschnittstelle, die keine lokale Software erfordert; Datentransparenz über Web, Android, Apple iOS
  • Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine mit SSL verschlüsselte sichere Verbindung
  • Empfang von mobilen Push-/E-Mail-/Text-Benachrichtigungen
  • Uneingeschränkte Skalierbarkeit â€“ TraceableLIVEâ„¢ kann für einzelne Labors oder ein ganzes Netzwerk verschiedener Betriebsstätten eingesetzt werden.
  • NIST-Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
† TraceableLIVE-Abonnement erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
TraceableLIVE
Traceableâ„¢ Bescheinigung, die die Genauigkeit von einem durch die ALA akkreditierten und nach ISO/IEC : (1750.01) arbeitenden Kalibrierungslabor gewährleistet.
Temperaturfernüberwachung
0,01 Â°
Digital
Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS
2 Edelstahlsonden Typ 316, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Velcro Klettband, Wandhalterung und Traceableâ„¢ Bescheinigung
Cloud-basierte Datenschnittstelle
±0,1 Â°C
-90,00°bis +105,00 Â°C
Videos
  • Fisherbrand TraceableLIVE
    Fisherbrand TraceableLIVE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand TraceableLIVE
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Fisherbrandâ„¢ TraceableLIVEâ„¢ Thermometer für Ultratiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung > TraceableLIVE Ultra-Niedertemperatur-Thermometer mit WLAN, Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung, 2 Sonden