Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 24 14 1278
133.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12980991
  • 140.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weißes Silikon/beiges PTFE
27.5 mm
60 ml
24-400
Schraubverschluss
1. hydrolytische Klasse
Durchsichtig
Glas
TOC (EPA)
Polypropylen
140 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum > 60 ml, 3.2 mm Dicke ,45° Shore A