Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC and GC Certified Screw Vial and Cap Kits for <2 mL Samples, Level 3 High Performance Applications
Meet your certification and documentation needs with our Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC and GC Certified Screw Vial and Cap Kits for <2 mL samples.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PCK993
270.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17875184
  • 282.48 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Grau
12 mm
Silikon, transparent/PTFE, transparent; vorgeschlitzt, verklebt
9 mm
SureSTART Stufe 3
Polypropylen
32 mm
HPLC- und GC-zertifiziert
9 mm
9 mm
6 mm
Klarglas
100 Fläschchen und Verschlusskappen
45 Shore
1.5 mL
Screw Cap, Solid Top
1 mm
HPLC- und GC-zertifiziertes Fläschchen- und Kappenkit, Stufe 3
Nein
1.5 mL Total Recovery Short Thread Screw Glass Vial, Level 3
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC and GC Certified Screw Vial and Cap Kits for <2 mL Samples, Level 3 High Performance Applications >