Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Eine schnelle, einstufige Klonierungsstrategie zum direkten Einfügen eines Taq-amplifizierten PCR-Produkts in einen Plasmidvektor. Das Invitrogen™ TA Cloning™ Kit mit pCR™2.1-Vektor und One Shot™ TOP10 chemisch kompetenten E. coli ist in Packungsgrößen für 20 und 40 Reaktionen erhältlich.
Marke:  Invitrogen™ K204040
802.56 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10564993
  • 1056.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das TA Cloning™ Kit verwendet den pCR™2.1 Klonierungsvektor und ExpressLink™ T4 DNA Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von fünfzehn Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen. Reaktionen erbringen in der Regel >80 % Rekombinationen mit Inserts.
  • Schnell & Praktisch – Ligation bei Raumtemperatur in 15 Minuten
  • Effizient – Blau/Weiß-Screening und > 80 % Klone mit korrektem Insert
  • Flexibel – Wahl von Kanamycin- oder Ampicillin-Resistenz für eine flexible Antibiotika-Auswahl
  • Sorgenfrei – Eliminiert jegliche enzymatischen Änderungen des PCR-Produkts
  • Optimiert – Erfordert keine Verwendung von PCR-Primern, die Restriktionsstellen enthalten
Der pCR™2.1 Vektor bietet:
  • 3′-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • T7 Promoter zur In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung
  • Vielseitige Polylinker mit flankierenden EcoR I-Stellen für eine einfache Exzision von Inserts
  • M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
Funktionsweise von TA Cloning™
Taq-Polymerase hat eine nicht Template-abhängige Aktivität, die ein Einzel-Desoxyadenosin (A) an den 3′-Enden von PCR-Produkten einfügt. Der linearisierte Vektor in diesem Kit weist Rückstände von Einzel-3′-Desoxythymidin (T) auf. Auf diese Weise können PCR-Inserts effizient mit dem Vektor ligiert werden.
Andere Kit-Konfigurationen
TA Cloning™ Kits sind außerdem ohne kompetente Zellen (K2020-20, K2020-40), mit One Shot™ INVF chemisch kompetentem E. coli (K2000-01, K2000-40) oder mit One Shot™ TOP10F chemisch kompetentem E. coli (K2030-01, K2030-40) erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TOP10
TA Cloning
Kit
40 Reaktionen
Klonierungskit
40 reactions
Chemisch kompetente E. coli
TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Die Kits für kompetente Zellen enthalten One Shot™ chemisch kompetente E. coli, S.O.C.-Medium und ein superspiralisiertes Kontrollplasmid.
One Shot™ E. coli bei –80 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
PCR Cloning
One Shot™
T7
pCR2.1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli > 40 Reaktionen