Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Klarglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 13 28 1541
 View more versions of this product
Product Code. 12910941
Description
Description
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Klar
  • 4ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • 1.5 mm
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Schwarz
Silikon/PTFE
14.7 mm
5 ml
Polypropylen
45 mm
Nein
Kreuzschlitz
Durchsichtig
Glas
100
Schraubverschluss
13-425
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Klarglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Silikon/PTFE-Septum > Kreuzschlitz