Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Thermometer für Ultratiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer rund um die Uhr zu überwachen.
Marke: Fisherbrand™ 90013-74
Benötigt : TracebleLIVE requires subscription
Beschreibung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer rund um die Uhr zu überwachen.
Mit der TraceableLIVE™ App† oder über Traceablelive.com† (über einen beliebigen Browser) können Sie aktuelle Temperaturen anzeigen lassen, Alarmparameter steuern, Ihren Datenprotokollierungsverlauf aufrufen, Berichte anzeigen und erstellen oder anderen Teammitgliedern Zugriff auf die Daten gewähren.- Temperaturfernüberwachung und weitere Funktionen über die Verbindung mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk
- Warnungen: Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie
- Cloud-basierte Datenschnittstelle, die keine lokale Software erfordert; Datentransparenz über Web, Android, Apple iOS
- Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine mit SSL verschlüsselte sichere Verbindung
- Empfang von mobilen Push-/E-Mail-/Text-Benachrichtigungen
- Uneingeschränkte Skalierbarkeit – TraceableLIVE™ kann für einzelne Labors oder ein ganzes Netzwerk verschiedener Betriebsstätten eingesetzt werden.
- NIST-Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
† TraceableLIVE-Abonnement erforderlich
Spezifikation
WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte | |
Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung | |
TraceableLIVE | |
Traceable™ Bescheinigung, die die Genauigkeit von einem durch die A2LA akkreditierten und nach ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) arbeitenden Kalibrierungslabor gewährleistet. | |
Temperaturfernüberwachung | |
0,01 ° |
Digital | |
Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS | |
1 Edelstahlsonde Typ 316, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Klettband, Wandhalterung und Traceable™ Bescheinigung | |
Cloud-basierte Datenschnittstelle | |
±0,1 °C | |
-90,00°bis +105,00 °C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand TraceableLIVE