Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
GREENER_CHOICE
Invitrogen™ E-Gel™ Doppelkamm-Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert.
Marke:  Invitrogen™ A42348
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16618485
  • 222.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter
2 %
Agarose-Gel
SYBR™ Safe
Weniger gefährlich, weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich
Doppelkamm
• Jede Packung enthält 10 Gele.
Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren.
Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden.
E-Gel
50 bp bis 2 kb
22-Well
10 Gele
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYS130125-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA42348
ChargennummerYS050924-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA42348
ChargennummerYS141024-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA42348
ChargennummerYS121124-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA42348
ChargennummerYS200322-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA42348
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain > 10 Gele