Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose-Gele
Vorgegossene, schnell lösliche Fertiggele mit 11 Wells in einem zu öffnenden Format
Marke: Invitrogen™ G401002
203.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Erfordern das E-Gel iBase™ Power System für die Ausführung und den E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator zur Betrachtung der Probenmigration in Echtzeit.
Beschreibung
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
- Enthalten einen proprietären fluoreszierenden Nukleinsäurefarbstoff (Anregung: 490 nm, Emission: 520 nm), der mit blauem Licht sichtbar gemacht werden kann. Dies minimiert DNA-Schäden und ermöglicht die Detektion bis zu 1 ng/Bande der DNA
- Vollständige Trennung (nach Molekülmasse) innerhalb von 10 Minuten
- Live-Überwachung der DNA-Migration ohne die Gefahren von UV-Licht
- Einfacher Zugriff auf das Gel für die Extraktion von DNA-Banden oder die Übertragung auf Membranen für Southern-Blot-Analysen
- Weisen eine fünffach höhere Empfindlichkeit auf, als vergleichbare Gele mit Ethidiumbromid, und ermöglichen so einen geringeren Probenverbrauch pro Durchlauf
- Schnelle Analyse von RNA-Proben, um deren Integrität zu prüfen, bevor mit der nachfolgenden Anwendung fortgefahren wird
- Die Gelkassette ist so konzipiert, dass sie mit dem Gelmesser geöffnet werden kann, um einen einfachen Zugriff auf das im Inneren befindliche Gel für die Exzision spezifischer Banden oder den Transfer auf eine Membran für Southern-Blot-Analysen zu ermöglichen.
- Einzelkamm-Well-Format
- Probentyp: Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA
- Probenvolumen, 20 μl
Agarosegelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter, Century™ Plus RNA-Marker | |
2 % | |
EX Agarose-Gel | |
50 bp bis 2 kb | |
11-Well | |
10 Gele/Pckg. | |
Doppelsträngige DNA (dsDNA), einzelsträngige RNA, zirkuläre RNA | |
Einzelkamm |
• E-Gel™ EX 10er-Pakete mit 10 Gelen Gele bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 3 Monate stabil. |
|
E-Gel | |
20 µl | |
SYBR™ Gold | |
Molekulargewicht | |
Präparativ ohne Farbstoffe, nicht präparativ | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U280724-01 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | G401002 |
U060824-01 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | G401002 |
U150524-02 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | G401002 |
U140124-01 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | G401002 |
U121123-01 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | G401002 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.