Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Invitrogen E-Gel 48 Hochdurchsatz-Agarosegele mit oder ohne SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert.
Marke:  Invitrogen™ G820842
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17106458
  • 924.00 € / 32 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-Leiter
2 %
Agarose-Gel
SYBR™ Safe
Weniger gefährlich
Raumtemperatur
• Jede Packung enthält 8 Gele.
Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren.
Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden.
E-Gel
50 bp bis 3 kb
48 4 Well
4 x 8 Gele
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels > Rezeptur: E-Gel: 2% Färbemittel; SYBR Safe, Menge: 4 x 8 Gele
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.