Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels
Invitrogen™ E-Gel™ vorgegossene EX Doppelkamm-Agarose-Gele sind für die ultraempfindliche und bequeme und DNA-Probenelektrophorese in nur 5 – 10 Minuten konzipiert.
Brand: Invitrogen™ A42346
Description
Invitrogen E-Gel EX Double Comb precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA sample electrophoresis in as little as 5–8 minutes. Each E-Gel EX Double Comb gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run. E-Gel EX Double Comb gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and genotyping samples.
Invitrogen™ E-Gel™ vorgegossene EX-Doppelkamm-Agarose-Gele sind für die ultraempfindliche und bequeme und DNA-Probenelektrophorese in nur 5 – 10 Minuten konzipiert. Jede E-Gel™ EX Doppelkamm-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind — einfach die Proben laden und den Lauf starten. E-Gel™ EX Doppelkamm-Gele eignen sich ideal für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsverdauen, Plasmid-Präparaten oder Genotypisierungsproben.
Zu den Merkmalen der E-Gel™ EX Doppelkamm-Agarose-Gele gehören:
- Schnelle Einrichtung: Die vorgegossenen E-Gel™ Agarose-Gele sind sofort einsatzbereit und erfordern keine Gelvorbereitung oder zusätzliche Puffer
- Hohe Empfindlichkeit: Nachweis von 1 ng Proben-DNA
- Schnelle Analyse: vollständige DNA-Probentrennung in 5 – 10 Minuten
- In-Process-Kontrolle: Anzeige der DNA-Probenmigration in Echtzeit
- Einfacher Zugriff auf Proben: zu öffnende Kassette ermöglicht den einfachen In-Gel-Zugriff für eine komfortable DNA-Probenexzision oder -übertragung auf Membranen
- Für DNA: ideal für die DNA-Probenanalyse
Ultra-sensitive Detektion von DNA
E-Gel™ EX Doppelkamm-Gele enthalten SYBR Gold DNA-Färbemittel und wurden für höchste Empfindlichkeit entwickelt und zeigen eine bis zu fünffache Empfindlichkeit gegenüber vergleichbaren Gelen mit Ethidiumbromid. Dank der überragenden Empfindlichkeit benötigen Sie geringere Probenmengen und können somit Zeit und Geld sparen.
Schnelle und bequeme Analyse
Die E-Gel™ EX Doppelkamm-Gele sind unsere am schnellsten auflösenden Agarose-Gele und ermöglichen eine Probenanalyse in nur 5 bis 10 Minuten. Jedes E-Gel™ EX Doppelkamm-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Gold DNA-Färbemittel und ein in eine trockene Einwegkassette gepacktes pufferloses Ionenaustauschsystem. Die E-Gel™ Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gel-Entfärbungsschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Live-Überwachung der DNA-Migration
E-Gel™ EX Doppelkamm-Gele enthalten SYBR Gold II DNA-Gelfärbemittel mit einer Anregungswellenlänge im Blaulichtspektrum. Bei Verwendung mit dem E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät mit integriertem Blaulicht-Transilluminator ermöglicht dies eine weniger gefährliche Echtzeitüberwachung der DNA-Migration ohne Gefahr für die Augen oder das Risiko einer Beschädigung der Probe, wie dies mit bei der UV-Visualisierung der Fall ist.
Einfacher Zugriff auf das Gel
E-Gel™ EX Doppelkamm-Kassetten sind für das bequeme Öffnen mit einem Gelmesser entwickelt (Kat.- Nr. EI9010), zur einfachen Exzision bestimmter Banden oder zum Transfer des Gels auf eine Membran für die Analyse von Southern Blots.
Nukleinsäure-Marker
Für eine optimale DNA-Analyse auf E-Gel™ EX Doppelkamm-Gelen empfehlen wir die speziell formulierte E-Gel™ 1 kb Plus Express DNA-Leiter (Kat.- Nr. 10488091), E-Gel™ 50 bp DNA-Leiter (Kat.- Nr. 10488099) oder E-Gel™ 96 DNA-Marker für Fragmente großer Länge (Kat.- Nr. 12352019). Unsere hochwertigen, gebrauchsfertigen Leitern sind mit individuell Chromatographie-gereinigten DNA-Fragmenten formuliert und für die Lagerung bei Raumtemperatur geeignet.
Durchlauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel™ EX Doppelkamm-Gele erfordern das Invitrogen E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem für Gelläufe und -anzeigen. Das System besteht aus einem Elektrophoresegerät und einer Kamera für die schnelle und bequeme Trennung und Analyse von E-Gel™ EX Doppelkamm-Gelen.
In verschiedenen Gelformaten erhältlich.
E-Gel™ Agarose-Gele sind in verschiedenen Gelanteilen, Färbungen und Well-Formaten erhältlich. Die 22 Well E-Gel™ EX Doppelkamm-Gele sind in 1 %- und 2 %-Gelanteilen erhältlich
Specifications
E-Gel™ DNA-Leiter, 50 bp | |
2 % | |
Agarose-Gel | |
SYBR™ Gold | |
10 Gele |
• Jede Packung enthält 10 Gele. Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren. Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden. |
|
E-Gel | |
50 bp bis 2 kb | |
22-Well | |
Doppelkamm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.