Learn More
D-Valin-tert-butylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15448708
D-Valin-tert-butylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448708
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15448708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62131.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D-Valine tert-butyl ester hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical. Used as a an antitumor drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Valin-tert-Butylester-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet wird. Wird als Antitumormedikament verwendet.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104944-18-5
Summenformel C9H20ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.71
MDL-Nummer MFCD00237308
InChI-Schlüssel AUIVQIHTTVPKFS-OGFXRTJISA-N
Synonym h-d-val-otbu.hcl, d-valine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-val-otbu hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hcl, h-d-val-otbucl, h-d-val-otbu. hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 45108216
SMILES Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material D-Valine tert-butyl ester hydrochloride
IUPAC-Name Tert-butyl-2-Amino-3-Methylbutanat-Hydrochlorid
Menge 25 g
Formelmasse 209.71
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24E038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62131.06,H62131.03,H62131.14
ChargennummerY04F016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62131.06,H62131.03,H62131.14
Chargennummer81300792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62131.06,H62131.03,H62131.14
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
D-Valin-tert-butylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >