Learn More
D-Valin-tert-butylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
D-Valine tert-butyl ester hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical. Used as a an antitumor drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Valin-tert-Butylester-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet wird. Wird als Antitumormedikament verwendet.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten.
D-Valin-tert-Butylester-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet wird. Wird als Antitumormedikament verwendet.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Valine tert-butyl ester hydrochloride |
| IUPAC-Name | Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 209.71 |
| Reinheit (%) | 95% |