Learn More
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-193402 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Graduierungen:
1,5 bis 14,5 ml in 0,5 ml-Intervallen
5 bis 50 ml in 2,5-ml-Schritten
Verpackung:
Großpackung
Magazinhalter
Manschette
Universalgestell
Max. RZB:
12.500 × g
15.500 × g
17.000 × g
Packungsgröße:
300 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10334131
Marke: Corning™ 430828
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit CentriStar™ Verschlüssen mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite und verbesserter Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen. Corning™Zentrifugenröhrchen mit CentriStar™ Verschlüssen mit auslaufsicherem Design verfügen über einen revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert.
Auslaufsicheres Design mit einem revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert. CentriStar™ Verschlüsse mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite bieten verbesserte Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen.
Herausragendes Leistungsverhalten
  • Temperaturbereich von -80 bis 120 °C
  • Konische Böden
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen für medizinische Zwecke (PP) für ausgezeichnete Sichtbarkeit und Festigkeit
  • Steril, zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Große weiße Beschriftungsfläche und schwarze aufgedruckte Graduierungen
  • 5 Jahre haltbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Orange
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 25
Verpackung Magazinhalter
Sterilität Steril
Form Konisch
Länge (metrisch) 114 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 1,69 oz.
Bodenform Konisch
Verschlusstyp CentriStar
Closure Included Ja
Writing Area Große, weiße Beschriftungsfläche
Durchmesser (metrisch) 29,1 mm
Graduierungen 5 bis 50 ml in 2,5-ml-Schritten
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 17.000 × g