Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Marke:  Bibby Scientific™ 03012-35
508.28 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11876475
  • 1000.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Für Kolben: 1000mL
Leistung: 300 W
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
230 V
50/60 Hz
14314 EM Serie Wärmemantel
Heizelement
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME > Kapazität: 250 ml