Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
Reinigen Sie Wände, Decken und andere schwer erreichbare Oberflächen mit Leichtigkeit. Die Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppsysteme verfügen über eine Vielzahl an Moppkopfteilen, die leicht auf dem Rahmen einrasten. Der Polyurethanschaum hält länger und gibt Flüssigkeit gleichmäßiger frei als herkömmliche Mopps.
51.82 € - 740.52 €
Spezifikation
Produkttyp | Moppkopf |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13408166
|
Contec™
VKMX0200 |
Medium VertiKlean MAX Mop Head | 32 x 11 x 2 cm (12.8 x 4.3 x 0.7 in.) | Unsteril | N/A | ||||||
15184589
|
Contec™
VKMX0250 |
Medium VertiKlean MAX Mop Head | 32 x 11 x 2 cm (12.8 x 4.3 x 0.7 in.) | Steril | N/A | ||||||
16605564
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0125 |
Normaler VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf | 8,4 x 4,3 in. (21 x 11 cm) | Unsteril |
444.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16615564
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0175 |
Normaler VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf | 8,4 x 4,3 in. (21 x 11 cm) | Steril |
656.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15684937
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0225 |
Mittlerer VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf | 12,8 x 4,3 in. (32 x 11 cm) | Unsteril |
333.00 €
28 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15585040
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0275 |
Mittlerer VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf | 12,8 x 4,3 in. (32 x 11 cm) | Steril |
457.00 €
28 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15610496
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0325 |
Großer VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf | 15 x 4,3 in. (38 x 11 cm) | Unsteril |
433.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16625564
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0375 |
Großer VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf | 15 x 4,3 Zoll (38 x 11 cm) | Steril |
510.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15646996
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0200 |
15 x 5 in. (38 x 13cm) | Unsteril |
302.00 €
16 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15656996
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0250 |
Mittlerer VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf mit gerippter versiegelter Kante | 15 x 5 in. (38 x 13 cm) | Steril |
513.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348845
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0100 |
VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf, versiegelte Kante | 9,5 x 5 in. (24 x 13 cm) | Unsteril |
514.00 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16358845
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0150 |
VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf, versiegelte Kante | 9,5 x 5 in. (24 x 13 cm) | Steril |
600.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16426830
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0300 |
VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf, versiegelte Kante | 18 x 5 in. (46 x 13 cm) | Unsteril |
420.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16635564
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0350 |
VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf, versiegelte Kante | 18 x 5 in. (46 x 13 cm) | Steril |
631.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
- Hat eine Rückseite aus einer halbsteifen thermogeformten Platte, die einfach oben auf dem Rahmen des Mopps einrastet
- Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
- Moppkopfteile bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der mit einem Polyester-Strickgewebe-Filament laminiert ist, und haben auf der Rückseite eine halbsteife thermogeformte Platte, die einfach auf der VertiKlean Mopp-Hardware einrastet.
- Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
- Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
- Sterile Moppkopfteile sind gemäß den AAMI ISO11137-Richtlinien validiert
- Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
- Thermisch versiegelte Kanten des Moppkopfteils erhöhen die Haltbarkeit und eliminieren das Risiko einer Kontamination durch Fasern und Partikel durch den freiliegenden Schaum
- Das Moppkopfteil mit versiegelten Kanten verfügt über eine Mikrofaserseite, die Oberflächenkontaminationen und Rückstände ausgezeichnet entfernt
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
Spezifikation
Moppkopf | |
Nicht autoklavierbar | |
Single-use |