Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen:
8,4 x 4,3 in. (21 x 11 cm)
9,5 x 5 in. (24 x 13 cm)
12,8 x 4,3 in. (32 x 11 cm)
32 x 11 x 2 cm
15 x 4,3 in. (38 x 11 cm)
15 x 4,3 Zoll (38 x 11 cm)
15 x 5 in. (38 x 13 cm)
15 x 5 in. (38 x 13cm)
18 x 5 in. (46 x 13 cm)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Material:
Polyester
Polyester, Schaumstoff
Polyester, hydrophiler Urethanschaum
Schaumstoff
Schaumstoff, Polyester
hydrophiler Urethanschaum
Kopftyp:
Gerippte, versiegelte Kante
Kante nicht versiegelt
Nicht versiegelte Kante
Versiegelte Kante
Packungsgröße:
1 Stück
16 Stück
20 Stück
24 Stück
28 Stück
4 Stück
40 Stück
48 Stück
Beschreibung
- Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
- Hat eine Rückseite aus einer halbsteifen thermogeformten Platte, die einfach oben auf dem Rahmen des Mopps einrastet
- Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
- Moppkopfteile bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der mit einem Polyester-Strickgewebe-Filament laminiert ist, und haben auf der Rückseite eine halbsteife thermogeformte Platte, die einfach auf der VertiKlean Mopp-Hardware einrastet.
- Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
- Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
- Die sterilen Moppköpfe sind gemäß den AAMI ISO11137-Richtlinien validiert
- Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 12,8 x 4,3 in. (32 x 11 cm) |
| Produkttyp | Moppkopf |
| Farbcode | Weiß |
| Kopftyp | Nicht versiegelte Kante |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Color-coded | Nein |
| Material | Schaumstoff, Polyester |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion