Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
Reinigen Sie Wände, Decken und andere schwer erreichbare Oberflächen mit Leichtigkeit. Die Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppsysteme verfügen über eine Vielzahl an Moppkopfteilen, die leicht auf dem Rahmen einrasten. Der Polyurethanschaum hält länger und gibt Flüssigkeit gleichmäßiger frei als herkömmliche Mopps.
Marke: Contec™ VKMX0275
342.03 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
- Hat eine Rückseite aus einer halbsteifen thermogeformten Platte, die einfach oben auf dem Rahmen des Mopps einrastet
- Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
- Moppkopfteile bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der mit einem Polyester-Strickgewebe-Filament laminiert ist, und haben auf der Rückseite eine halbsteife thermogeformte Platte, die einfach auf der VertiKlean Mopp-Hardware einrastet.
- Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
- Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
- Die sterilen Moppköpfe sind gemäß den AAMI ISO11137-Richtlinien validiert
- Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
Spezifikation
12,8 x 4,3 in. (32 x 11 cm) | |
White | |
Nicht autoklavierbar | |
Mittlerer VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf | |
Schaumstoff, Polyester |
Moppkopf | |
Steril | |
Single-use | |
No |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1090785-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 14/12/2024 | VKMX0275 |
1090784-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 14/12/2024 | VKMX0275 |
1082869-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 14/12/2024 | VKMX0275 |
1080067-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 08/10/2024 | VKMX0275 |
1080066-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 08/10/2024 | VKMX0275 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02