Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
Reinigen Sie Wände, Decken und andere schwer erreichbare Oberflächen mit Leichtigkeit. Die Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppsysteme verfügen über eine Vielzahl an Moppkopfteilen, die leicht auf dem Rahmen einrasten. Der Polyurethanschaum hält länger und gibt Flüssigkeit gleichmäßiger frei als herkömmliche Mopps.
Marke: Contec™ VKMX0175
490.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
- Hat eine Rückseite aus einer halbsteifen thermogeformten Platte, die einfach oben auf dem Rahmen des Mopps einrastet
- Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
- Moppkopfteile bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der mit einem Polyester-Strickgewebe-Filament laminiert ist, und haben auf der Rückseite eine halbsteife thermogeformte Platte, die einfach auf der VertiKlean Mopp-Hardware einrastet.
- Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
- Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
- Die sterilen Moppköpfe sind gemäß den AAMI ISO11137-Richtlinien validiert
- Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
Spezifikation
8,4 x 4,3 in. (21 x 11 cm) | |
White | |
Nicht autoklavierbar | |
Normaler VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf | |
Schaumstoff, Polyester |
Moppkopf | |
Steril | |
Single-use | |
No |