Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
Reinigen Sie Wände, Decken und andere schwer erreichbare Oberflächen mit Leichtigkeit. Die Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppsysteme verfügen über eine Vielzahl an Moppkopfteilen, die leicht auf dem Rahmen einrasten. Der Polyurethanschaum hält länger und gibt Flüssigkeit gleichmäßiger frei als herkömmliche Mopps.
Marke:  Contec™ VKMX0200
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13408166
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Features a single layer of hydrophilic polyurethane foam laminated to textured polyester microfiber fabric
  • Backed by a semi-rigid thermoformed plate that easily snaps onto mop head frame
  • Designed for applying disinfectants to both horizontal and vertical surfaces
  • Mop heads are composed of a disposable absorbent sponge laminated to filament polyester knit fabric and backed with a thermoformed plate that easily snaps onto VertiKlean mop hardware
  • Now available with ribbed microfiber for better contamination removal
  • Pivoting mop head frame is ideal for cleaning walls, floors, and ceilings as well as hard-to-reach areas such as fume hoods, mini environments, and around light fixtures and heavy equipment
  • Sterile mop heads are validated sterile per AAMI ISO11137 guidelines
  • Autoclaving mop heads is not recommended due to thermoformed plate; however, all hardware is autoclavable
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
32 x 11 x 2 cm (12.8 x 4.3 x 0.7 in.)
Unsteril
Single-use
Foam, Polyester
Moppkopf
Nicht autoklavierbar
Medium VertiKlean MAX Mop Head
Name des Produkts
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe > Description: Medium VertiKlean MAX Mop Head, Dimensions (L x W x H): 32 x 11 x 2 cm (12.8 x 4.3 x 0.7 in.), Sterile: No