Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
Artikelnummer. 15184589 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen:
8,4 x 4,3 in. (21 x 11 cm)
9,5 x 5 in. (24 x 13 cm)
12,8 x 4,3 in. (32 x 11 cm)
32 x 11 x 2 cm
15 x 4,3 in. (38 x 11 cm)
15 x 4,3 Zoll (38 x 11 cm)
15 x 5 in. (38 x 13 cm)
15 x 5 in. (38 x 13cm)
18 x 5 in. (46 x 13 cm)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Material:
Polyester
Polyester, Schaumstoff
Polyester, hydrophiler Urethanschaum
Schaumstoff
Schaumstoff, Polyester
hydrophiler Urethanschaum
Kopftyp:
Gerippte, versiegelte Kante
Kante nicht versiegelt
Nicht versiegelte Kante
Versiegelte Kante
Packungsgröße:
1 Stück
16 Stück
20 Stück
24 Stück
28 Stück
4 Stück
40 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 15184589
Marke: Contec™ VKMX0250
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reinigen Sie Wände, Decken und andere schwer erreichbare Oberflächen mit Leichtigkeit. Die Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppsysteme verfügen über eine Vielzahl an Moppkopfteilen, die leicht auf dem Rahmen einrasten. Der Polyurethanschaum hält länger und gibt Flüssigkeit gleichmäßiger frei als herkömmliche Mopps.
  • Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
  • Hat eine Rückseite aus einer halbsteifen thermogeformten Platte, die einfach oben auf dem Rahmen des Mopps einrastet 
  • Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
  • Moppkopfteile bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der mit einem Polyester-Strickgewebe-Filament laminiert ist, und haben auf der Rückseite eine halbsteife thermogeformte Platte, die einfach auf der VertiKlean Mopp-Hardware einrastet.
  • Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
  • Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
  • Sterile Moppkopfteile sind gemäß den AAMI ISO11137-Richtlinien validiert
  • Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
Jetzt mit versiegelten Kanten erhältlich
  • Thermisch versiegelte Kanten des Moppkopfteils erhöhen die Haltbarkeit und eliminieren das Risiko einer Kontamination durch Fasern und Partikel durch den freiliegenden Schaum
  • Das Moppkopfteil mit versiegelten Kanten verfügt über eine Mikrofaserseite, die Oberflächenkontaminationen und Rückstände ausgezeichnet entfernt
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 32 x 11 x 2 cm
Produkttyp Moppkopf
Kopftyp Kante nicht versiegelt
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyester