Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Reinigen Sie Wände, Decken und andere schwer erreichbare Oberflächen mit Leichtigkeit. Die Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppsysteme verfügen über eine Vielzahl an Moppkopfteilen, die leicht auf dem Rahmen einrasten. Der Polyurethanschaum hält länger und gibt Flüssigkeit gleichmäßiger frei als herkömmliche Mopps.
Marke:  Contec™ VKSE0300
315.11 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16426830
  • 420.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
  • Hat eine Rückseite aus einer halbsteifen thermogeformten Platte, die einfach oben auf dem Rahmen des Mopps einrastet 
  • Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
  • Moppkopfteile bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der mit einem Polyester-Strickgewebe-Filament laminiert ist, und haben auf der Rückseite eine halbsteife thermogeformte Platte, die einfach auf der VertiKlean Mopp-Hardware einrastet.
  • Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
  • Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
  • Die sterilen Moppköpfe sind gemäß den AAMI ISO11137-Richtlinien validiert
  • Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 x 5 in. (46 x 13 cm)
White
Non-sterile
Single-use
Wandreinigungssystem
Ribbed Polyester Microfiber, Hydrophilic Urethane Foam
Mop Head
Sealed Edge
Not Autoclavable
4/Beutel; 5 Beutel/Karton
No
Name des Produkts
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe > ItemDescription: VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf, versiegelte Kante, Abmessungen L x B: 46 x 13 Zoll (18 x 5 cm), dimSterilität: Nicht steril