Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Reinigen Sie Wände, Decken und andere schwer erreichbare Oberflächen mit Leichtigkeit. Die Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppsysteme verfügen über eine Vielzahl an Moppkopfteilen, die leicht auf dem Rahmen einrasten. Der Polyurethanschaum hält länger und gibt Flüssigkeit gleichmäßiger frei als herkömmliche Mopps.
Marke:  Contec™ VKSE0100
356.54 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16348845
  • 514.00 € / 40 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
  • Hat eine Rückseite aus einer halbsteifen thermogeformten Platte, die einfach oben auf dem Rahmen des Mopps einrastet 
  • Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
  • Moppkopfteile bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der mit einem Polyester-Strickgewebe-Filament laminiert ist, und haben auf der Rückseite eine halbsteife thermogeformte Platte, die einfach auf der VertiKlean Mopp-Hardware einrastet.
  • Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
  • Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
  • Die sterilen Moppköpfe sind gemäß den AAMI ISO11137-Richtlinien validiert
  • Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9,5 x 5 in. (24 x 13 cm)
White
Non-sterile
Single-use
Wandreinigungssystem
Ribbed Polyester Microfiber, Hydrophilic Urethane Foam
Mop Head
Sealed Edge
Not Autoclavable
4 Stck./Beutel, 10 Beutel/Karton
No
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1105170-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog NumberVKSE0100
Chargennummer1044165-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/04/2024 Catalog NumberVKSE0100
Chargennummer1023857-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/12/2023 Catalog NumberVKSE0100
Chargennummer1001062-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/10/2023 Catalog NumberVKSE0100
Chargennummer991596-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/08/2023 Catalog NumberVKSE0100
Name des Produkts
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe > ItemDescription: VertiKlean MAX gerippter Mikrofaser-Moppkopf, versiegelte Kante, Abmessungen L x B: 9,5 x 5 in. (24 x 13 cm), dimSterilität: Unsteril