Learn More
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Reinigen Sie Wände, Decken und andere schwer erreichbare Oberflächen mit Leichtigkeit. Die Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppsysteme verfügen über eine Vielzahl an Moppkopfteilen, die leicht auf dem Rahmen einrasten. Der Polyurethanschaum hält länger und gibt Flüssigkeit gleichmäßiger frei als herkömmliche Mopps.
Marke:  Contec™ VKSE0200
226.35 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15646996
  • 302.00 € / 16 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus strukturiertem Polyester-Mikrofasergewebe laminiert mit einer einzelnen Schicht aus hydrophilem Polyurethanschaum
  • Hat eine Rückseite aus einer halbsteifen thermogeformten Platte, die einfach oben auf dem Rahmen des Mopps einrastet 
  • Bringt Desinfektionsmittel sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Oberflächen auf
  • Moppkopfteile bestehen aus einem saugfähigen Einweg-Schwamm, der mit einem Polyester-Strickgewebe-Filament laminiert ist, und haben auf der Rückseite eine halbsteife thermogeformte Platte, die einfach auf der VertiKlean Mopp-Hardware einrastet.
  • Jetzt mit gerippter Mikrofaser für eine bessere Entfernung von Kontaminationen erhältlich
  • Der schwenkbare Rahmen des Kopfteils ist ideal zum Reinigen von Wänden, Böden und Decken sowie für schwer erreichbare Bereiche wie Abzüge, Miniumgebungen und um Beleuchtungskörper und schwere Ausrüstung herum.
  • Die sterilen Moppköpfe sind gemäß den AAMI ISO11137-Richtlinien validiert
  • Das Autoklavieren der Moppkopfteile wird aufgrund der thermogeformten Platte nicht empfohlen; die gesamte Hardware ist aber autoklavierbar
Bestellinformation
Rahmen, Stiele und Eimerauswring-System separat erhältlich.
Zertifizierungen
Validiert steril mit einem Sterilitätssicherungsgrad von 10-6 gemäß AAMI ISO11137:2006-Richtlinien.Sterilitätszertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 x 5 in. (38 x 13cm)
White
Non-sterile
Single-use
Ribbed Polyester Microfiber, Foam
Mop Head
Ribbed Sealed Edge
Not Autoclavable
No
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1113138-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/04/2025 Catalog NumberVKSE0200
Chargennummer1089966-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/01/2025 Catalog NumberVKSE0200
Chargennummer1082544-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog NumberVKSE0200
Chargennummer1064763-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/07/2024 Catalog NumberVKSE0200
Chargennummer1058850-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/07/2024 Catalog NumberVKSE0200
Name des Produkts
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Moppköpfe > Größe: 15x5 in (38x13 cm); versiegelte Kanten; nicht steril