Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit brauner Graduierung sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2200154
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Braun gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
± 0,075 ml | |
Glas | |
0.1 ml |
Braun | |
DIN EN ISO 4788 | |
115 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
5 ml | |
0,075 |