Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit brauner Graduierung sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
21.83 € - 433.68 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
Class | B |
Typ | Graduierte Messzylinder |
Skalenfarbe | Braun |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10029000
|
Hirschmann™
2200193 |
1000 ml |
81.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11869201
|
Hirschmann™
2200160 |
10 ml |
21.83 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10039000
|
Hirschmann™
2200194 |
2000 ml |
144.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12562736
|
Hirschmann™
2200170 |
25 ml |
25.25 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10537641
|
Hirschmann™
2200197 |
5000 ml |
433.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10144011
|
Hirschmann™
2200175 |
50 ml |
29.35 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10626525
|
Hirschmann™
2200154 |
5 ml |
24.44 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13177929
|
Hirschmann™
2200180 |
100 ml |
30.05 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10481862
|
Hirschmann™
2200190 |
500 ml |
75.25 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10779012
|
Hirschmann™
2200186 |
250 ml |
58.20 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Braun gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
B | |
Braun | |
Glas |
DIN EN ISO 4788 | |
Graduierte Messzylinder | |
Rund |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle