Learn More
Invitrogen™ Taq DNA-Polymerase, nativ, w/W1
Taq DNA-Polymerase, nativ, w/W1
Marke: Invitrogen™ 18038034
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Taq-DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das DNA aus einsträngigen Templates in Gegenwart von dNTPs und einem Primer synthetisiert. Die enthaltene 1 %-Lösung des Waschmittels W-1 kann die Thermostabilität des Enzyms verbessern, wenn es bei einer Endkonzentration von 0.05 % (v/v) zugegeben wird.Die Taq-DNA-Polymerase umfasst ein einzelnes Polypeptid mit einem Molekulargewicht von 94 kDa. Es besitzt eine 5´→3´-DNA-Polymeraseaktivität und eine 5´→3´-Exonukleaseaktivität (siehe Abbildung). Vorteile der Taq -DNA-Polymerase:
Anwendungen
Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen oder Plasmid-Templates, RT-PCR, ssDNA-Sequenzierung und Zyklus-Sequenzierung
Herkunft
Natives Enzym, aufgereinigt aus Thermus aquaticus YT1. Einheiten-Definition
Eine Einheit Taq-DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nMol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren.
Spezifikation
–20 °C | |
Flüssig | |
Standard-PCR | |
3'-A | |
Thermus aquaticus YT1 |
Taq DNA-Polymerase, 100-Einheit, 5 μl Konzentration, flüssig, farblos, 3'-A Overhang, Taq DNA-Polymerase, 1x Low GC-Rich PCR Performance, Standard, Reaktionsgeschwindigkeit, Reaktionsformat für separate Komponenten | |
100 Einheit(en) | |
5 U/μl | |
Taq DNA-Polymerase (20 μl), 10x PCR-Puffer ohne Magnesium (1.25 ml),50 mM Magnesiumchlorid (1 ml), 1 % W-1 (500 μl) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Taq DNA-Polymerase, nativ, w/W1 > 100 Units