Learn More
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF
HyClone™ NaOH solutions in single-use bags offer a convenient format to effectively modify pH and properly care for and clean your chromatography resins.
Marke: Cytiva SH31088.02
Beschreibung
- Manufactured in ISO 9001 and ISO 13485 certified facility.
- Lot-specific certificate of analysis (CoA) for each lot produced.
- Intended for further manufacturing or research use.
- Not for diagnostic or therapeutic use.
- 0.1 μm sterile filtered.
- All unit sizes are filled in single-use, ready-to-use bags.
- Raw materials are USP/NF and EP compendial grade.
- HyClone™ NaOH in single-use bags is well-suited for use with: Cytiva's chromatography resins.
- Available in 0.1 M (0.1 N), 0.5 M (0.5 N), and 1.0 M (1.0 N) sodium hydroxide concentrations up to 200 L.
Spezifikation
Sodium Hydroxide | |
Klar | |
1.0 M (1.0 N) | |
NF/USP |
>12.0 at 20 to 25°C | |
NaOH | |
10 L | |
Einwegbeutel |
Sicherheit und Handhabung
- 1M NaOH
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide