Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, blaugefärbte Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse B, mit blaugefärbter Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2230154
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Blau gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
± 0,075 ml | |
Glas | |
0.1 ml |
Blau | |
DIN EN ISO 4788 | |
115 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
5 ml | |
0,075 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, blaugefärbte Graduierung > Fassungsvermögen: 5 ml; Höhe: 115 mm; blaue Graduierungen; sechseckige Glasbuchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur