Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, niedrige Form, braune Färbung, Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder niedriger Form der Klasse B bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke: Hirschmann™ 2400194
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Braun gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
±20 ml | |
Glas | |
50 ml |
Braun | |
DIN EN ISO 4788 | |
345 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
2000 ml | |
20 |