Learn More
Gosselin™ Gosselin™ 3.5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-3.5 ml-Reagenzgläser sind entweder aus Polystyrol oder aus Polypropylen gefertigt.
Marke:  Gosselin™ TL75-08
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11723304
  • 394.49 € / 2500 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung im Labor
  • Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Mit Automatisierungssystemen kompatibel
  • Steril oder nicht steril erhältlich (Sterilität durch Elektronenstrahlbehandlung bei 10 kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137
LDPE
3,5 ml
Ja
625/Beutel
Nein
11,8 mm
Rundboden-Röhrchen
Rot
Naturfarben
Polypropylen
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
Karton mit 2500
Steril
Ja; Flügelkappe
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ 3.5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden > Steril; Polypropylen; mit Verschluss