Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, niedrige Form, braune Färbung, Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder niedriger Form der Klasse B bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke:  Hirschmann™ 2400180
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11726692
  • 33.50 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Mit Ausguss, kurze Leitung
  • Braun gefärbte Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Specifications
Hexagonal
Rund
B
±1 ml
Glas
2 ml
Braun
DIN EN ISO 4788
170 mm
Graduierte Messzylinder
100 ml
1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, niedrige Form, braune Färbung, Graduierung > Fassungsvermögen: 100 ml; Höhe: 170 mm; braune Graduierungen; kurze Version