Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit zweistufiger Entlüftungskappe
Click to view available options
Verpackung:
1/Beutel; 750/Karton
25; 1000
Packungsgröße:
1000 Stück
750 Stück
Beschreibung
Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 14 mL |
| Länge (metrisch) | 95 mm |
| Material | Polystyrol |
| Einwegprodukt | Ja |
| Verpackung | 1/Beutel; 750/Karton |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Mehr anzeigen |