Learn More
Gosselin™ Gosselin™ 3.5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-3.5 ml-Reagenzgläser sind entweder aus Polystyrol oder aus Polypropylen gefertigt.
Marke: Gosselin™ TL75-04
Beschreibung
- Zur Verwendung im Labor
- Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Mit Automatisierungssystemen kompatibel
- Steril oder nicht steril erhältlich (Sterilität durch Elektronenstrahlbehandlung bei 10 kGy)
Spezifikation
CE, IVD, EG N°1935/2004 | |
LDPE | |
3,5 ml | |
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
Gehäuse 625BG | |
Nein | |
11,8 mm | |
Rundboden-Röhrchen |
Rot | |
Naturfarben | |
Polystyrol | |
Flügelkappe | |
Karton mit 2500 | |
Steril | |
Wing Cap |