Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, niedrige Form, braune Färbung, Graduierung
Artikelnummer. 10344361
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10344361
Marke: Hirschmann™ 2400193
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder niedriger Form der Klasse B bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
  • Mit Ausguss, kurze Leitung
  • Braun gefärbte Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Braun
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class B
Höhe (metrisch) 295 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Glas
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Graduierungen 20 ml
Fehlergrenze 10