Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Neubauer-Zählkammern
In 9 große Quadrate mit jeweils 1 mm unterteilt2 . BRAND™ Blaubrand™ Neubauer Zählkammern bestehen aus 4 großen, mit einem L markierten Eckfeldern für die Zählung von Leukozyten. 5 Unterquadrate im großen Zentralquadrat dienen der Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten. Die Zählfläche der einzelnen Unterquadrate wird durch eine dreifache Linie begrenzt. Doppelt liniert. Erhältlich mit oder ohne Federklemmen.
Marke: BRAND™ 718620
83.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Doppelt skaliert
- Mit oder ohne Federklemmen
- 9 große Quadrate mit je 1mm22 .
- Vier große, mit „L“ markierte Quadrate in den Ecken zur Zählung von Leukozyten, jeweils eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
- Großes Quadrat in der Mitte eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
- Jedes Gruppenquadrat besteht aus 16 Mini-Quadraten mit je0.05 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0.0025 mm22.
- Die 5 Gruppenquadrate des Großquadrats in der Mitte werden für die Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten verwendet.
- Der Zählbereich jedes Gruppenquadrats ist durch die äußere der drei Grenzlinien beschränkt.
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
Zählgerät | |
0.1 mm | |
Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung |
1Each. | |
DIN EN 285 | |
Mit Federklemmen |