Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, niedrige Form, weiße Skala, mit Strichteilung
DURAN™ Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen.
Marke:  DWK Life Sciences 213956306
110.20 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12764017
  • 116.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Zylindermensuren dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen. Die Zylindermensuren der Klasse B sind von niedriger Form und besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO.
  • Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
  • Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±20 ml
105 mm
Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Autoklavierbar
Borosilikatglas (3.3)
2000 mL
1/Packung
250 °C
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, niedrige Form, weiße Skala, mit Strichteilung > 2000 mL