Learn More
Thermo Scientific™ Chromogener Coliformen-Agar (ISO)
Erkennen, zählen und differenzieren Sie Coliformen und E.coli in Wasserproben gemäß ISO 9308-1 mit praktischen, leicht ablesbaren, vorbereiteten Medien.
Marke: Thermo Scientific™ PO5318A
34.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zählen und differenzieren Sie Coliforme und Escherichia coli in Wasserproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Medienplatten, vorbereitet mit chromogenem coliformem Agar (ISO), gemäß ISO 9308-1 Richtlinien zur Trinkwasserqualität.Zielorganismen sind einfach zu differenzieren, E. coli bildet dunkelblaue/violette Kolonien und Coliforme rosa bis rote Kolonien.Vollständiger Nachweis innerhalb von 24 Stunden, wodurch keine Subkultivierung mehr erforderlich ist.
Chromogene Coliformen-Agar (ISO)-Platten sind eine schnelle, genaue und effiziente Methode, Coliformen und E.coli bei mikrobiologischen Qualitätstests von Trinkwasser, desinfiziertem Poolwasser und Proben von Kläranlagen zu erkennen.- Entspricht den Richtlinien ISO 9308-1
- Einfache und klare Unterscheidung von E. coli und coliformen Bakterien.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden
Chromogener Coliformen-Agar (ISO) nutzt spezifische Enzyme, die mit allgemeinen Coliformen und E.coli assoziiert sind, zur Unterscheidung.
- Bei der Aufspaltung des Chromogens Lachs-GAL durch D-Galaktosidase entsteht eine rosa bis rote Färbung. Diese Färbung und das Enzym stehen im Zusammenhang mit coliformen Bakterien.
- E.coli enthält D-Galaktosidase, die Lachs-GAL spaltet. Jedoch enthalten sie auch D-Glucoronidase, die das Chromogen X-Glucuronid spaltet. Die Kombination dieser Chromogene erzeugt eine dunkelblaue bis violette Einfärbung, die mit E.coli assoziiert ist.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
schwach elfenbeinfarben, transparent | |
Chromogenes Coliform-Agar (ISO) | |
Deutschland | |
17 mL | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
6°bis 12 °C | |
90 mm-Platte | |
Agar | |
Gehäuse 17mL | |
10 St./Packung |