Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Blutagar mit Schafblut
Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren Hämolyse-Reaktionen (Staphylokokken und Streptokokken) in einem Nährmedium mit Schafblut.
Marke:  Thermo Scientific™ PB5039A
15.77 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10463833
  • 29.50 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Verkehrsrot, opak
90mm-Einzelplatte
Agar with 5% Sheep Blood
17 g ± 5 %
10/Packg.
6 bis 12 °C, dunkel
Deutschland
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6257937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Chargennummer6257952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Chargennummer6257947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Chargennummer6257942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Chargennummer6257957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Columbia-Blutagar mit Schafblut >