Learn More
Hirschmann™ Ovation™ 8-Kanal-Pipette
Ergonomisch geformte manuelle Pipette, mühelose Bedienung und Spitzenabwerfer.
Marke: Hirschmann™ 9475602
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Variable Volumeneinstellung
- Mehrkanalpipette
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
1,6% | |
Klar, 1,0 -250 μL | |
Autoklavierbar | |
labopette™ | |
10 bis 100 μl | |
0,1 mu;l | |
1 Stück |
ISO 8655 | |
Spitzenabwurf | |
8 | |
Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung | |
Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll | |
0,6 % |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Ovation™ 8-Kanal-Pipette > Volumenbereich (metrisch): 10-100 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur