Learn More
Fisherbrand™ Standplatte
Artikelnummer. 11568092 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11568092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesem säurebeständigen, strukturierten Remote-Stativ aus Acryl erhalten Sie optimale Ergebnisse. Fisherbrand™ Standard-Stativplatten gehören zu den am häufigsten bei Experimenten eingesetzten Geräten.
  • Gepresster Stahl mit einer säurebeständigen strukturierten Oberfläche aus Acryllack
  • Gewinde M10 x 1.5 mm
  • 10 mm-Gewindebohrungen
  • Stative mit einer Bohrung haben die Bohrung mittig an der Breitseite
  • Stative mit zwei Bohrungen haben eine Bohrung mittig an der Breitseite und eine mittig an der Längsseite
  • Allgemein verwendet bei der Filtration und bei Wärmeexperimenten
  • Eines der am häufigsten bei Experimenten eingesetzten Geräte
  • Einfacher Apparat für chemische Reaktionen im Labor
Spezifikation
Länge (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 160 mm
Produkttyp Stativfuß
Gewindegröße 10 mm
Ausführung Pressstahl
Menge Je 1