Learn More
Thermo Scientific™ Chromogener Coliformen-Agar (ISO)
Artikelnummer. p-8015226
Click to view available options
Format:
55mm-Platte
90 mm-Platte
Füllvolumen:
13 mL
17 mL
Füllgewicht:
13mL.
Gehäuse 17mL
Packungsgröße:
10 Stück
180 Gramm
Artikelnummer. 15678878
Marke: Thermo Scientific™ PO5318A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erkennen, zählen und differenzieren Sie Coliformen und E.coli in Wasserproben gemäß ISO 9308-1 mit praktischen, leicht ablesbaren, vorbereiteten Medien.
Zählen und differenzieren Sie Coliforme und Escherichia coli in Wasserproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Medienplatten, vorbereitet mit chromogenem coliformem Agar (ISO), gemäß ISO 9308-1 Richtlinien zur Trinkwasserqualität.Zielorganismen sind einfach zu differenzieren, E. coli bildet dunkelblaue/violette Kolonien und Coliforme rosa bis rote Kolonien.Vollständiger Nachweis innerhalb von 24 Stunden, wodurch keine Subkultivierung mehr erforderlich ist.
Chromogene Coliformen-Agar (ISO)-Platten sind eine schnelle, genaue und effiziente Methode, Coliformen und E.coli bei mikrobiologischen Qualitätstests von Trinkwasser, desinfiziertem Poolwasser und Proben von Kläranlagen zu erkennen.
  • Entspricht den Richtlinien ISO 9308-1
  • Einfache und klare Unterscheidung von E. coli und coliformen Bakterien.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden
Die Richtlinie, ISO 9308-1:2014 Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria –Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora, spezifiziert ein Verfahren, das auf Membranfiltration, einer anschließenden Subkultivierung mit einem chromogenen Coliformen-Agar und der Berechnung der Anzahl der Zielorganismen in der Probe beruht.
Chromogener Coliformen-Agar (ISO) nutzt spezifische Enzyme, die mit allgemeinen Coliformen und E.coli assoziiert sind, zur Unterscheidung.
  • Bei der Aufspaltung des Chromogens Lachs-GAL durch D-Galaktosidase entsteht eine rosa bis rote Färbung. Diese Färbung und das Enzym stehen im Zusammenhang mit coliformen Bakterien.
  • E.coli enthält D-Galaktosidase, die Lachs-GAL spaltet. Jedoch enthalten sie auch D-Glucoronidase, die das Chromogen X-Glucuronid spaltet. Die Kombination dieser Chromogene erzeugt eine dunkelblaue bis violette Einfärbung, die mit E.coli assoziiert ist.
Tergitol-7 im Nährmedium hemmt grampositive Bakterien und gramnegative Bakterien mit Ausnahme der coliformen Bakterien.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe schwach elfenbeinfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Chromogenes Coliform-Agar (ISO)
Format 90 mm-Platte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllvolumen 17 mL
Füllgewicht Gehäuse 17mL
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10 St./Packung