Learn More
Hamilton™ 1001 TLL SAL 1mL Syr
Wählen Sie diese Spritzen, wenn ein präziser Fluss für nahezu jede Anwendung entscheidend ist.
Marke: Hamilton™ 203240
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der PTFE-Luer-Lock-Anschluss ist sehr häufig, da er die flexibelsten Optionen für den Anschluss von Schläuchen bietet
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
- ,Zu den Anwendungen gehören Micro Fluidics, Medikamenten-/Ernährungsinfusion, Elektrozentrifugierung, Massenspektrometerkalibrierung, Zellzufuhr und mehr
Spezifikation
Instrumentenspritze | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1001 TLL SAL 1mL Syr > Volumen: 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur