Learn More
Buerkle™ Photographie-Tablett mit Bodenrillen
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Durchfluss freizugeben, zu blockieren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Buerkle™ Zwei- und Dreiwegeventile sind aus PVDF oder PP/PE lieferbar und erfüllen verschiedenste Anforderungen.
Marke:  Buerkle™ 8605-0080
9.12 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10479472
  • 9.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet
  • PP/PE: für industriellen Einsatz, rot/weiß
  • Betriebstemperatur: PVDF: 0 bis 40 °C, PP/PE: 5 bis 40 °C
  • Druckbeständig bis max. 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchmesser
40 °C
5 °C
Zwei-Wege-Ventil
Montageplatte
Polypropylen/Polyethylen
6 mm
Videos
  • Buerkle Two Way Valves
    Buerkle Two Way Valves
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Two Way Valves
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Name des Produkts
    Buerkle™ Photographie-Tablett mit Bodenrillen > Passend für Schlauchdurchmesser: 7 bis 9 mm; Polypropylen, Polyethylen; Gesamtbreite: 6mm